Få mere at vide
Axygen™ 12-Strip PCR rør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12507947 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
Kun tyndvægget 12-Strip PCR-rør
Tyndvægget 12-Strip PCR-rør og flad hætte
Pakningsstørrelse:
Pakke med 80
Pakke med 800
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype unitSize
12507947 Kun tyndvægget 12-Strip PCR-rør Pakke med 80
12517947 Tyndvægget 12-Strip PCR-rør og flad hætte Pakke med 80
10802481 Tyndvægget 12-Strip PCR-rør og flad hætte Pakke med 800
12706849 Kun tyndvægget 12-Strip PCR-rør Pakke med 800
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12507947 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. PCR0212C
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremstillet af 99,9% ren jomfru polypropylen
Axygen™ 0,2 mL tyndvæggede 12-strimmel PCR-rør, fås i et udvalg af farver, er designet til at passe til en lang række termiske cyklere. Ultratynd og ensartet vægtykkelse tillader præcis termisk overførsel, selv indføringshætte sikrer en tæt pasform for at forhindre fordampning.
  • RNase-/DNase-fri
  • Ikke-pyrogen
  • Ikke-steril
  • Fremstillet med 99,9% ren jomfru polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance RNase, DNase-fri
Farve Klar
Volumen (metrisk) 0.2 mL
Mængde 800
Lukningsmateriale Polypropylen
Til brug med (udstyr) Termiske cyklere
Form Konisk
Sterilitet Ikke steril
Materiale Polypropylen
Maks. Kraft 4000 x g
Format Strip
Produkttype Kun tyndvægget 12-Strip PCR-rør