Få mere at vide
Axygen™ 12-Strip PCR rør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10802481 Shop alle Axygen Scientific produkter
Produkttype:
Kun tyndvægget 12-Strip PCR-rør
Tyndvægget 12-Strip PCR-rør og flad hætte
Pakningsstørrelse:
Pakke med 80
Pakke med 800
Artikelnummer. 10802481
Brand: Axygen™ PCR0212FCPC
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremstillet af 99,9% ren jomfru polypropylen
Axygen™ 0,2 mL tyndvæggede 12-strimmel PCR-rør, fås i et udvalg af farver, er designet til at passe til en lang række termiske cyklere. Ultratynd og ensartet vægtykkelse tillader præcis termisk overførsel, selv indføringshætte sikrer en tæt pasform for at forhindre fordampning.
  • RNase-/DNase-fri
  • Ikke-pyrogen
  • Ikke-steril
  • Fremstillet med 99,9% ren jomfru polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance RNase, DNase-fri
Farve Klar
Volumen (metrisk) 0.2 mL
Mængde 80/Pk.
Lukningsmateriale Polypropylen
Til brug med (udstyr) Termiske cyklere
Sterilitet Ikke steril
Materiale Polypropylen
Maks. Kraft 4000 x g
Lukketype Flad hætte
Format Strip
Produkttype Tyndvægget 12-Strip PCR-rør og flad hætte