Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RNase, DNase-fri |
| Farve | Klar |
| Volumen (metrisk) | 0,2 ml |
| Mængde | 80 stk |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Til brug med (udstyr) | 12-strips PCR-rør og 96-brønds PCR-mikroplader |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Materiale | Polypropylen |
| Lukketype | Flad hætte |
| Format | Strip |
| Vis mere |