Få mere at vide
Axygen™ 1000μ L Universal pipettespidser: bred boring
Shop alle Axygen Scientific produkterBeskrivelse
Axygen™ Universal Tips er designet til at passe til en bred vifte af enkelt- og flerkanalspipetter, kompatible med de fleste populære mærker af pipetter. Disse polypropylenspidser er ikke-pyrogene og RNase-/DNase-frie. De fås i Maxymum Recovery , skrå, usterile, sterile, ikke-filtrerede og andre funktioner til specialiserede applikationer. Fleksible vægge og en række indvendige tætningsringe sikrer en sikker pasform med mindre kraft, der kræves for at indlæse og skubbe ud.
(Dette er den foreslåede erstatning for T-1005-WB-CL)
- Disse polypropylenspidser er ikke-pyrogene og RNase-/DNase-frie.
- Ikke-pyrogen
- Bredboret
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 100 til 1.000μ l |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Klar |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Rene krav | Fri for DNase, RNase, DNA og PCR-hæmmer |
| Format | Stativ |
| Tip stil | Genomisk/bred åbning, Universel |
| Emballage | 100 tips/reol, 10 stativer/pk, 5 pakker/Cs |
| Til brug med (udstyr) | Universal Fit |
| Vis mere |