Få mere at vide
Axygen™ 1000μ L Universal pipettespidser: Affasede
Artikelnummer. 12683706 Shop alle Axygen Scientific produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Farve:
Blå
Klar
Format:
Bulk
Stativ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 12683706
Brand: Axygen™ T1000CRS
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kompatibel med de mest populære mærker af pipetter
Axygen™ Universal Tips er designet til at passe til en bred vifte af enkelt- og flerkanalspipetter, kompatible med de fleste populære mærker af pipetter. Disse polypropylenspidser er ikke-pyrogene og certificeret til at være RNase-/DNase-frie. De fås i Maxymum Recovery , skrå, usterile, sterile, ikke-filtrerede og andre funktioner til specialiserede applikationer. Fleksible vægge og en række indvendige tætningsringe sikrer en sikker pasform med mindre kraft, der kræves for at indlæse og skubbe ud.
  • Disse polypropylenspidser er ikke-pyrogene og certificeret til at være RNase-/DNase-frie.
  • Ikke-pyrogen
  • Affaset
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 100 til 1.000μ l
Sterilitet Steril
Farve Klar
Autoklaverbar Autoklaverbar
Rene krav DNase, RNase og Pyrogen fri
Format Stativ
Tip stil Affaset, Universel
Emballage Tredoblet i sække
Til brug med (udstyr) Universal Fit