Få mere at vide
Axygen™ 1000μ L Universal pipettespidser: Affasede
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12186870 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Farve:
Blå
Klar
Format:
Bulk
Stativ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilitet Farve Format unitSize
12186870 Ikke steril Klar Bulk Pakke med 1000
12176870 Ikke steril Blå Bulk Pakke med 1000
12679535 Ikke steril Blå Stativ Pakke med 1000
12693706 Steril Blå Stativ Pakke med 1000
12697215 Ikke steril Klar Stativ Pakke med 1000
12683706 Steril Klar Stativ Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12186870 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. T1000C
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kompatibel med de mest populære mærker af pipetter
Axygen™ Universal Tips er designet til at passe til en bred vifte af enkelt- og flerkanalspipetter, kompatible med de fleste populære mærker af pipetter. Disse polypropylenspidser er ikke-pyrogene og certificeret til at være RNase-/DNase-frie. De fås i Maxymum Recovery , skrå, usterile, sterile, ikke-filtrerede og andre funktioner til specialiserede applikationer. Fleksible vægge og en række indvendige tætningsringe sikrer en sikker pasform med mindre kraft, der kræves for at indlæse og skubbe ud.
  • Disse polypropylenspidser er ikke-pyrogene og certificeret til at være RNase-/DNase-frie.
  • Ikke-pyrogen
  • Affaset
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 100 til 1.000μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Klar
Autoklaverbar Autoklaverbar
Rene krav DNase, RNase og Pyrogen fri
Format Bulk
Tip stil Affaset, Universel
Emballage 1.000 Tips/Pk., 5 Packs/Cs.
Til brug med (udstyr) Universal Fit