Få mere at vide
Axygen™ 20μ L Ultra Micro Tips
Shop alle Axygen Scientific produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Format:
Bulk
Stativ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 20000
Pakke med 4800
Pakke med 960
Beskrivelse
Axygen™ Universal Tips er designet til at passe til en bred vifte af enkelt- og flerkanalspipetter, kompatible med de fleste populære mærker af pipetter. Disse polypropylenspidser er ikke-pyrogene og RNase-/DNase-frie. De fås i Maxymum Recovery , skrå, usterile, sterile, ikke-filtrerede og andre funktioner til specialiserede applikationer. Fleksible vægge og en række indvendige tætningsringe sikrer en sikker pasform med mindre kraft, der kræves for at indlæse og skubbe ud.
- RNase-/DNase-fri
- Ikke-pyrogen
- Maxymum Recovery teknologi til ultra-lav retention
Ordreinfo
- Bulk: 1000 spidser/pakke, 20 pakker/etui
- Reol: 96 spidser/stativ, 10 stativer/pakke, 5 pakker/etui
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 0,5 til 20μ L |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Klar |
| Rene krav | DNase, RNase fri |
| Til brug med (applikation) | Tillader genvinding af dyre prøver med forbedret præcision og nøjagtighed |
| Format | Stativ |
| Tip stil | Mikropunkt |
| Emballage | 96 tips/reol, 10 stativer/pk, 5 pakker/Cs |
| Til brug med (udstyr) | Eppendorf, Gilson Pipetman P2, Gilson Pipetman P10 |
| Materiale | Polypropylen |