Få mere at vide
Axygen™ 20μ L Ultra Micro Tips
Artikelnummer. 12677215 Shop alle Axygen Scientific produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Format:
Bulk
Stativ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 20000
Pakke med 4800
Pakke med 960
Artikelnummer. 12677215
Brand: Axygen™ T400RS
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Maxymum Recovery™ tillader genvinding af dyre prøver med forbedret præcision og nøjagtighed
Axygen™ Universal Tips er designet til at passe til en bred vifte af enkelt- og flerkanalspipetter, kompatible med de fleste populære mærker af pipetter. Disse polypropylenspidser er ikke-pyrogene og RNase-/DNase-frie. De fås i Maxymum Recovery , skrå, usterile, sterile, ikke-filtrerede og andre funktioner til specialiserede applikationer. Fleksible vægge og en række indvendige tætningsringe sikrer en sikker pasform med mindre kraft, der kræves for at indlæse og skubbe ud.
  • RNase-/DNase-fri
  • Ikke-pyrogen
  • Maxymum Recovery teknologi til ultra-lav retention
Ordreinfo
  • Bulk: 1000 spidser/pakke, 20 pakker/etui
  • Reol: 96 spidser/stativ, 10 stativer/pakke, 5 pakker/etui
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 20μ l
Sterilitet Steril
Farve Klar
Rene krav DNase, RNase fri
Til brug med (applikation) Tillader genvinding af dyre prøver med forbedret præcision og nøjagtighed
Format Stativ
Tip stil Mikropunkt
Til brug med (udstyr) Eppendorf, Gilson Pipetman P2, Gilson Pipetman P10