Description
Axygen™ Universal Tips er designet til at passe til en bred vifte af enkelt- og flerkanalspipetter, kompatible med de fleste populære mærker af pipetter. Disse polypropylenspidser er ikke-pyrogene og certificeret til at være RNase-/DNase-frie. De fås i Maxymum Recovery , skrå, usterile, sterile, ikke-filtrerede og andre funktioner til specialiserede applikationer. Fleksible vægge og en række indvendige tætningsringe sikrer en sikker pasform med mindre kraft, der kræves for at indlæse og skubbe ud.
- Disse polypropylenspidser er ikke-pyrogene og certificeret til at være RNase-/DNase-frie. Ikke-pyrogen
- Mikrovolumen
Specifications
Specifications
| Volumen (metrisk) | 0,5 til 10 μL |
| Filtreret | Non-filtered |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Klar |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Model- | T-300 |
| Certificeringer/compliance | USP 3127 |
| Rene krav | DNase, RNAse fri |
| Til brug med (applikation) | Tillader genvinding af dyre prøver med forbedret præcision og nøjagtighed |
| Tip stil | Mikropunkt |
| Show More |