Få mere at vide
Axygen™ 10 μL mikrovolumen filterspidser
Shop alle Axygen Scientific produkter
Volumen (metrisk):
0,5 til 10 μL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 960
Beskrivelse
Axygen™ Universalspidser er designet til at passe til en bred vifte af enkelt- og flerkanalspipetter. Disse polypropylenspidser er ikke-pyrogene og certificeret til at være RNase-/DNase-frie. De fås i Maxymum Recovery , skrå, usterile, sterile, ikke-filtrerede og andre funktioner til specialiserede applikationer. Fleksible vægge og en række indvendige tætningsringe sikrer en sikker pasform med mindre kraft, der kræves for at indlæse og skubbe ud.
- Disse polypropylenspidser er ikke-pyrogene og certificeret til at være RNase-/DNase-frie.
- Ikke-pyrogen
- Mikrovolumen
- Maxymum Recovery teknologi til ultra-lav retention
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 0,5 til 10 μL |
| Filtreret | Filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Klar |
| Certificeringer/compliance | USP 3127 |
| Rene krav | DNase, RNAse fri |
| Til brug med (applikation) | Tillader genvinding af dyre prøver med forbedret præcision og nøjagtighed |
| Format | Stativ |
| Tip stil | Mikropunkt |
| Emballage | 96 tips/reol, 10 stativer/pk, 5 pakker/Cs |
| Vis mere |