Få mere at vide
Axygen™ 10 μL mikrovolumen pipettespidser
Shop alle Axygen Scientific produkter
Volumen (metrisk):
0,5 til 10 μL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 960
Beskrivelse
- Fleksible vægge og en række indvendige tætningsringe sikrer en sikker pasform med mindre kraft, der kræves for at indlæse og skubbe ud.
- Disse polypropylenspidser er ikke-pyrogene og certificeret til at være RNase-/DNase-frie
- Ikke-pyrogen
- Mikrovolumen
- Maxymum Recovery teknologi til ultra-lav retention og højt udbytte
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 0,5 til 10 μL |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Klar |
| Certificeringer/compliance | USP 3127 |
| Rene krav | DNase, RNAse fri, ikke-pyrogen |
| Til brug med (applikation) | Tillader genvinding af dyre prøver med forbedret præcision og nøjagtighed |
| Format | Stativ |
| Tip stil | Mikropunkt |
| Til brug med (udstyr) | Gilson Pipetman P10, Gilson Pipetman P2 |
| Vis mere |