Beskrivelse
- Lav fastholdelsesspids
- Fleksible vægge og en række indvendige tætningsringe sikrer en sikker pasform med mindre kraft, der kræves for at indlæse og skubbe ud.
- Disse polypropylenspidser er ikke-pyrogene og certificeret til at være RNase-/DNase-frie
- Ikke-pyrogen
- Mikrovolumen
- Maxymum Recovery teknologi til ultra-lav retention og højt udbytte
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Lav fastholdelsesspids |
| Volumen (metrisk) | 0,5 til 10 μL |
| Filtreret | Filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Klar |
| Certificeringer/compliance | USP 3127 |
| Rene krav | DNase, RNAse fri |
| Til brug med (applikation) | Tillader genvinding af dyre prøver med forbedret præcision og nøjagtighed |
| Format | Stativ |
| Tip stil | Forlænget længde, Lav retention |
| Vis mere |