Få mere at vide
Axygen™ 10 μL mikrovolumen filterspidser
Artikelnummer. 11384315 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,5 til 10 μL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 960
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
11384315 0,5 til 10 μL Pakke med 960
1 options
Artikelnummer. 11384315 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. TXLF10LRS
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Axygen Universal Tips er designet til at passe til en bred vifte af enkelt- og flerkanalspipetter, kompatible med de fleste populære mærker af pipetter. Disse polypropylenspidser er ikke-pyrogene og certificeret til at være RNase-/DNase-frie. De fås i Maxymum Recovery , skrå, usterile, sterile, ikke-filtrerede og andre funktioner til specialiserede applikationer.
  • Lav fastholdelsesspids
  • Fleksible vægge og en række indvendige tætningsringe sikrer en sikker pasform med mindre kraft, der kræves for at indlæse og skubbe ud.
  • Disse polypropylenspidser er ikke-pyrogene og certificeret til at være RNase-/DNase-frie
  • Ikke-pyrogen
  • Mikrovolumen
  • Maxymum Recovery teknologi til ultra-lav retention og højt udbytte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Lav fastholdelsesspids
Volumen (metrisk) 0,5 til 10 μL
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Farve Klar
Certificeringer/compliance USP 3127
Rene krav DNase, RNAse fri
Til brug med (applikation) Tillader genvinding af dyre prøver med forbedret præcision og nøjagtighed
Format Stativ
Tip stil Forlænget længde, Lav retention
Til brug med (udstyr) Gilson Pipetman P2