Få mere at vide
Axygen™ 10 μL mikrovolumen pipettespidser, ikke-filtreret
Shop alle Axygen Scientific produkter
Volumen (metrisk):
0,1 til 10μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 960
Beskrivelse
- Polypropylen spidser
- Mikrovolumen
- Lang længde
- Maxymum Recovery teknologi til ultra-lav retention
- Designet til at passe til en bred vifte af enkelt- og flerkanalspipetter
- Fleksible vægge og en række indvendige tætningsringe sikrer en sikker pasform med mindre kraft, der kræves for at indlæse og skubbe ud
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 0,1 til 10μ L |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Klar |
| Certificeringer/compliance | USP 3127 |
| Til brug med (applikation) | Tillader genvinding af dyre prøver med forbedret præcision og nøjagtighed |
| Format | Stativ |
| Tip stil | Forlænget længde, Mikrovolumen |
| Emballage | 96 tips/reol, 10 stativer/pk, 5 pakker/Cs |
| Til brug med (udstyr) | Gilson Pipetman P10, Gilson Pipetman P2 |
| Vis mere |