Få mere at vide
Axygen™ 1,5 mL koniske rør med skruelåg Artikelnummer.: 11330385
Axygen™ 1,5 mL koniske rør med skruelåg
Artikelnummer. 11330385 Shop alle Axygen Scientific produkter
Non-sterile, Red, Pakke med 500
Sterilitet:
Ikke steril
Non-sterile
Steril
Lukningsfarve:
Assorted
Blue
Brown
Diverse
Gray
Klar
Pink
Red
Violet
White
Yellow
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4000
Pakke med 500
Artikelnummer. 11330385
Brand: Axygen™ SCT150R
Se alternative produkter
Med kemikaliebestandig O-ring
Serve a broad range of laboratory needs including collection, processing, centrifugation, storage and packaging/shipping.
  • Available as presterilized and nonsterile
  • Nonsterile cap tubes have unattached, non-looped caps with O-rings
  • Presterilized cap tubes have non-looped caps attached with O-rings
  • Threaded O-ring design ensures uniform closure allowing centrifugation up to 20,000 x g
  • Maxymum Recovery™ screw cap tubes available as special order
  • Caps available in range of colors for easy sample identification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance RNase, DNase, pyrogen-free
Lukningsfarve Red
Lukningsmateriale Polypropylene
Kapacitet (metrisk) 1.5 mL
Materiale Polypropylene
Format Non-looped
Inkluderer O-ring
Sterilitet Non-sterile
Uddannet No
Lukketype Screw Cap
Bund form Conical
Maks. RCF 20,000 x g
Produkttitel
Axygen™ 1,5 mL koniske rør med skruelåg >