Få mere at vide
Axygen™ 0,5 mL Selvstående rør med skruelåg
Artikelnummer. 10713392 Shop alle Axygen Scientific produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Lukningsfarve:
Blå
Brun
Diverse
Grøn
Grå
Gul
Hvid
Klar
Orange
Rød
Violet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4000
Pakke med 500
Artikelnummer. 10713392
Brand: Axygen™ SCT050SSYS
Har O-ring fremstillet til at være modstandsdygtig over for mange almindeligt anvendte laboratoriekemikalier
Til en bred vifte af laboratoriebehov, herunder indsamling, forarbejdning, centrifugering, opbevaring og pakning/forsendelse.
  • Fås som præsteriliserede og usterile rør
  • Ikke-sterile hætterør har umonterede, ikke-løkkede hætter med O-ringe
  • Forsteriliserede hætterør har ikke-løkkede hætter fastgjort med O-ringe
  • Gevind O-ring design sikrer ensartet lukning, der tillader centrifugering op til 20.000 xg
  • Maxymum Recovery™ skruelågsrør fås som specialbestillingsvarer til diverse rør
  • Bredt udvalg af farvede rør til nem prøveidentifikation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance RNase, DNase, pyrogenfri
Lukningsfarve Gul
Lukningsmateriale Polypropylen
Kapacitet (metrisk) 0.5 mL
Materiale Polypropylen
Format Ikke-loopet
Inkluderer O-ring
Sterilitet Steril
Lukketype Skruelåg
Bund form Konisk
Maks. RCF 20,000 x g