Få mere at vide
Axygen™ 0,6 ml koniske skruelågrør: Forsteriliseret
Shop alle Axygen Scientific produkter
Farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
Axygen mikrocentrifugerør har et skruelåg, der giver en tæt og sikker forsegling. Skruelågsrør fås i en række forskellige farver med konisk eller selvstående bund. Sterile muligheder er også tilgængelige.
- Maksimal G-kraft er 20.000 RCF.
- RNase-/DNase-fri
- Ikke-pyrogen
Rør, med hætte, sterile
Alle sterile mikrocentrifugerør med skruelåg er formonteret med ikke-løkkede hætter med O-ringe.
Farvede hætteversioner er også tilgængelige i sterilt format.
Tekniske data
Tekniske data
| Kasket stil | Skruelåg |
| Certificeringer/compliance | RNase, DNase, pyrogenfri |
| Lukningsfarve | Klar |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Kapacitet (metrisk) | 0.6 mL |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polypropylen |
| Format | Ikke-loopet |
| Inkluderer | O-ring |
| nr. pr. pakke | 500/Pk. |
| Vis mere |