Få mere at vide
Invitrogen™ Mus Axl ELISA Kit
Artikelnummer. 15445183
Mængde:
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Artikelnummer. 15445183
Brand: Invitrogen™ EMAXL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Musen Axl ELISA kvantificerer Ms Axl i museserum, plasma eller cellekulturmedium. Analysen vil udelukkende genkende både naturlige og rekombinante Ms Axl. Metodens princip The Mouse Axl solid-fase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
AXL er et kronisk myelogent leukæmi-associeret onkogen, der også er forbundet med tyktarmskræft og melanom. AXL-proteinet er en receptortyrosinkinase, der transducerer signaler fra den ekstracellulære matrix ind i cytoplasmaet ved at binde vækstfaktorer som vitamin K-afhængigt proteinvækst-arrest-specifikt gen 6 og er involveret i stimuleringen af celleproliferation. TAM-receptorer er også involveret i fagocytose af apoptotiske celler. Mus, der mangler alle tre TAM-receptorer, har adskillige degenerative fænotyper forbundet med ineffektiv fjernelse af apoptotiske celler og membraner (f.eks. i nethinden og den mandlige forplantningskanal) og udvikler en alvorlig autoimmun fænotype beslægtet med systemisk lupus erythematosus, herunder produktionen af bredspektret auto-antistof. Derudover kan Axl fungere som en formodet indgangsreceptor for filovira. Axl bruges også til at identificere en specifik underpopulation af dendritiske celler i humant blod, også kaldet Siglec 6+/Axl+ dendritiske celler. Cellulær ekspression af Axl kan opreguleres af TLR-ligander, såsom LPS eller poly I:C. Opløselig Axl dannes ved proteolytisk spaltning af membranformen. Forhøjede plasmaniveauer kan være tegn på betændelse og cancer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer Q00993
Analyseområde 1,0 til 250 pg/ml
Assay følsomhed 1 pg/mL
Kalibreringsområde 1 pg/ml til 250 pg/ml
Assay Fastfase sandwich ELISA
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Protein familie Proteaser, Peptidaser& Inhibitorer
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Denne ELISA kit viser ingen krydsreaktivitet med nogen af de testede cytokiner: Mus CD30, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, Eotaxin, Eotaxin-2, Fas Ligand, Fractalkine, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-1 beta,, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, Leptin R, LEPTIN(OB), LIX, L-Selectin, MCP-, MCP, M, CSF, M, M, 5 MIP-1 alpha, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alpha, PF-4, P-Selectin, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alpha, TNF RI, TNF RII, TPO, GFVCAM-1.
Tilstrækkelig til 96 assays
Målarter Mus
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Proteinpåvisning, Proteinanalyse
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 26362
Gen symbol AI323647,Ark,Tyro7,Ufo
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Betændelse
Prøvevolumen Plasma 1μ L, Serum 1μ L, Supernatant 100μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym AI323647, Ark, Tyro7, Ufo
Mål AXL
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min