Få mere at vide
Invitrogen™ Human AXL ELISA Kit
Artikelnummer. 17707883
Mængde:
10 x 96 tests
Artikelnummer. 17707883
Brand: Invitrogen™ EHAXLX10
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
AXL er et kronisk myelogent leukæmi-associeret onkogen, der også er forbundet med tyktarmskræft og melanom. AXL-proteinet er en receptortyrosinkinase, der transducerer signaler fra den ekstracellulære matrix ind i cytoplasmaet ved at binde vækstfaktorer som vitamin K-afhængigt proteinvækst-arrest-specifikt gen 6 og er involveret i stimuleringen af celleproliferation. TAM-receptorer er også involveret i fagocytose af apoptotiske celler. Mus, der mangler alle tre TAM-receptorer, har adskillige degenerative fænotyper forbundet med ineffektiv fjernelse af apoptotiske celler og membraner (f.eks. i nethinden og den mandlige forplantningskanal) og udvikler en alvorlig autoimmun fænotype beslægtet med systemisk lupus erythematosus, herunder produktionen af bredspektret auto-antistof. Derudover kan Axl fungere som en formodet indgangsreceptor for filovira. Axl bruges også til at identificere en specifik underpopulation af dendritiske celler i humant blod, også kaldet Siglec 6+/Axl+ dendritiske celler. Cellulær ekspression af Axl kan opreguleres af TLR-ligander, såsom LPS eller poly I:C. Opløselig Axl dannes ved proteolytisk spaltning af membranformen. Forhøjede plasmaniveauer kan være tegn på betændelse og cancer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P30530
Analyseområde 2,74 til 2000 pg/ml
Assay følsomhed 2 pg/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 558
Gen symbol AXL
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 10 x 96 tests
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 5μ L, Serum 5μ L, Supernatant 100μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Mål AXL
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min