Få mere at vide
Axitinib Tetrahydro-2H-pyran, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Axitinib Tetrahydro-2H-pyran |
| CAS | 885126-35-2 |
| Molekylær formel | C27 H26 N4 O2 S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Benzamide, N-methyl-2-[[3-[(1E)-2-(2-pyridinyl)ethenyl]-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazol-6-yl]thio]- (9CI, ACI), N-Methyl-2-[[3-[(1E)-2-(2-pyridinyl)ethenyl]-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazol-6-yl]thio]benzamide (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C27H26N4O2S/c1-28-27(32)22-9-2-3-10-25(22)34-20-13-14-21-23(15-12-19-8-4-6-16-29-19)30-31(24(21)18-20)26-11-5-7-17-33-26/h2-4,6,8-10,12-16,18,26H,5,7,11,17H2,1H3,(H,28,32)/b15-12+ |
| SMIL | CNC(=O)c1ccccc1Sc2ccc3c(\C=C\c4ccccn4)nn(C5CCCCO5)c3c2 |
| IUPAC navn | N-methyl-2-[1-(oxan-2-yl)-3-[(E)-2-pyridin-2-ylethenyl]indazol-6-yl]sulfanylbenzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 470.586 |
| Formel vægt | 470.178 |