Få mere at vide
Axitinib Sulfoxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Axitinib Sulfoxide |
| CAS | 1347304-18-0 |
| Molekylær formel | C22 H18 N4 O2 S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | N-Methyl-2-[[3-[(1E)-2-(2-pyridinyl)ethenyl]-1H-indazol-6-yl]sulfinyl]-benzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C22H18N4O2S/c1-23-22(27)18-7-2-3-8-21(18)29(28)16-10-11-17-19(25-26-20(17)14-16)12-9-15-6-4-5-13-24-15/h2-14H,1H3,(H,23,27)(H,25,26)/b12-9+ |
| SMIL | CNC(=O)c1ccccc1S(=O)c2ccc3c(\C=C\c4ccccn4)n[nH]c3c2 |
| IUPAC navn | N-methyl-2-[[3-[(E)-2-(2-pyridyl)vinyl]-1H-indazol-6-yl]sulfinyl]benzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 402.47 |
| Formel vægt | 402.115 |