Få mere at vide
Axitinib, Mikromol
Artikelnummer. 30461449
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30461449 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30461449 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3922.000250
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Axitinib, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Axitinib
CAS 319460-85-0
Analyt- eller komponentnavne Axitinib
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H18 N4 O S
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C22H18N4OS/c1-23-22(27)18-7-2-3-8-21(18)28-16-10-11-17-19(25-26-20(17)14-16)12-9-15-6-4-5-13-24-15/h2-14H,1H3,(H,23,27)(H,25,26)/b12-9+
Løsningstype Neat
SMIL CNC(=O)c1ccccc1Sc2ccc3c(\C=C\c4ccccn4)n[nH]c3c2
IUPAC navn N-methyl-2-[[3-[(E)-2-pyridin-2-ylethenyl]-1H-indazol-6-yl]sulfanyl]benzamide
Molekylvægt (g/mol) 386.47
Mængde 250 mg
Formel vægt 386.1201 g/mol