Få mere at vide
Axitinib-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Axitinib-d3 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H18N4OS/c1-23-22(27)18-7-2-3-8-21(18)28-16-10-11-17-19(25-26-20(17)14-16)12-9-15-6-4-5-13-24-15/h2-14H,1H3,(H,23,27)(H,25,26)/b12-9+/i1D3 |
| Formel vægt | 389.139 |