Få mere at vide
Axitinib-d3 H2O (N-methyl-d3), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Axitinib-d3 |
| CAS | 1126623-89-9 |
| Molekylær formel | C22 D3 H15 N4 O S |
| Mængde | 0.005 g |
| Synonym | Benzamide, N-(methyl-d3)-2-[[3-[(1 E)-2-(2-pyridinyl)ethenyl]-1 H-indazol-6-yl]thio]- (ACI), N-(Methyl-d3)-2-[[3-[(1 E)-2-(2-pyridinyl)ethenyl]-1 H-indazol-6-yl]thio]benzamide (ACI), 2-[[3-[(E)-2-Pyridin-2-ylethenyl]-1 H-indazol-6-yl]sulfanyl]-N-(trideuteriomethyl)benzamide, N-(Methyl-d3)-2-[[3-[(E)-2-pyridin-2-ylethenyl]-1 H-indazol-6-yl]sulfanyl]benzamide, Axitinib-d3, Axitinib-D3 (N-methyl-D3) |
| InChI formel | InChI=1 S/C22H18N4OS/c1-23-22(27)18-7-2-3-8-21(18)28-16-10-11-17-19(25-26-20(17)14-16)12-9-15-6-4-5-13-24-15/h2-14 H,1H3,(H,23,27)(H,25,26)/b12-9+/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])NC(=O)c1ccccc1Sc2ccc3c(\C=C\c4ccccn4)n[nH]c3c2 |
| IUPAC navn | 2-[[3-[(E)-2-pyridin-2-ylethenyl]-1 H-indazol-6-yl]sulfanyl]-N-(trideuteriomethyl)benzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 389.488 |
| Formel vægt | 389.139 g/mol |
| Vis mere |