Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Axitinib
Artikelnummer. 16554394 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16554394 250 mg 250mg
16544394 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16554394 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 463802500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 319460-85-0 | C22H18N4OS | 386.47 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 319460-85-0
Molekylær formel C22H18N4OS
Molekylvægt (g/mol) 386.47
InChI nøgle RITAVMQDGBJQJZ-FMIVXFBMSA-N
IUPAC navn N-methyl-2-({3-[(1E)-2-(pyridin-2-yl)ethenyl]-1H-indazol-6-yl}sulfanyl)benzamid
SMIL CNC(=O)C1=CC=CC=C1SC1=CC=C2C(NN=C2\C=C\C2=CC=CC=N2)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Axitinib
Smeltepunkt 226.0°C to 228.0°C
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in methanol, dimethylsulfoxide
Formel vægt 386.47
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Axitinib
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Methyl-2-({ 3-[(E)-2-pyridin-2-ylvinyl]-1H-indazol-6-yl} thio)benzamide