Få mere at vide
Applied Biosystems™ Axiom™ SwiftArrayStudio™ forbrugsudstyr
Artikelnummer. 31782066 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
96 Reaktioner
Artikelnummer. Mængde
31782066 96 Reaktioner
1 options
Artikelnummer. 31782066 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 952674
 Begrænset vare
På lager
SwiftArrayStudio forbrugssæt indeholder essentielle forbrugsvarer for pålidelig drift af SwiftArrayStudio-instrumentet. Designet til ensartet håndtering og arbejdsgangseffektivitet hjælper det laboratorier med at opretholde gennemstrømning og ydeevne, samtidig med at opsætningstid og variation minimeres.
Axiom SwiftArrayStudio forbrugssæt indeholder alle SwiftArrayStudio instrumentforbrugsmaterialer, der kræves for at behandle én Axiom SwiftArray 96F-plade.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Mikroarray-genotypning
Array Genotypebestemmelse, Menneskelig genekspression, Forskning i bærerscreening, Kopinummer, Cytogenetik
Antal arrays 1 array
Format Arrayplade
Arter Menneske, Ag
Antal prøver 96 Reaktioner
Mængde 96 Reaktioner
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.