Få mere at vide
Applied Biosystems™ Axiom™ SwiftArray™ Plus Reagens-kit med vask
Artikelnummer. 31783057 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Antal prøver:
1x96F
2x96F
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal prøver
31783057 1x96F
31783755 2x96F
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31783057 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 952640
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Axiom SwiftArray Reagent Kit er en essentiel processorkomponent designet specifikt til brug med SwiftArrayStudio speciallavede arrays. Tilgængelig i to konfigurationer—med wash eller uden—, muliggør dette reagenskit behandling af SwiftArrayStudio specialarrays samtidig med, at branchens førende ydeevnemålinger leveres.
Axiom SwiftArray Reagent Kit er en essentiel processorkomponent designet specifikt til brug med SwiftArrayStudio speciallavede arrays. Tilgængelig i to konfigurationer—med wash eller uden—, muliggør dette reagenskit behandling af SwiftArrayStudio specialarrays samtidig med, at branchens førende ydeevnemålinger leveres.
Sættet udmærker sig ved bedre behandlingstid, hvor det opnår en forbedring på 60 % sammenlignet med Axiom 2.0 og 33 % forbedring af Illumina arbejdsgangen, samtidig med at det reducerer nødvendige kontaktpunkter og giver en mere strømlinet og brugervenlig arbejdsgang. Reagenssystemet indeholder det nyeste array-indhold organiseret efter applikation og giver slutbrugerne øget fleksibilitet til at imødekomme forskellige eksperimentelle behov.
SwiftArray Reagent Kit fungerer udelukkende sammen med SwiftArrayStudio Arrays, hvor typiske anvendelser involverer brugerdefinerede array-konfigurationer. Denne obligatoriske parring sikrer optimal ydeevne og kompatibilitet inden for SwiftArrayStudio-økosystemet.
Funktioner:
  • Hurtig behandlingskapacitet: Leverer en leveringstid på 2 dage fra start til færdiggørelse, hvilket muliggør accelererede forskningsarbejdsgange og tidskritiske projektkrav
  • Forbedret robusthed: Udviklet til pålidelig ydeevne under krævende driftsforhold, hvilket sikrer ensartede resultater på tværs af forskellige eksperimentelle parametre og miljømæssige faktorer
  • Adaptiv fleksibilitet: Designet med modulær arkitektur til at rumme forskellige forskningsapplikationer og metodologiske tilgange, hvilket muliggør tilpasning baseret på specifikke videnskabelige krav
  • Bæredygtigt design: Inkorporerer miljøbevidste ingeniørprincipper for at minimere ressourceforbrug og miljøpåvirkning gennem hele produktets livscyklus
Axiom™ SwiftArray-sæt™ : Avancerede arraybehandlingsløsninger
Brancheførende ydeevne med banebrydende array-indhold
Axiom™ SwiftArray-sættene™ leverer behandlingstid i bedste klasse, samtidig med at de giver adgang til det mest opdaterede array-indhold organiseret efter specifikke applikationskrav. Denne kombination af hurtig behandlingskapacitet og aktuelt genomisk indhold sikrer, at forskere kan opnå rettidige resultater uden at gå på kompromis med relevansen eller omfanget af deres array-baserede analyser. De optimerede ydeevneegenskaber gør disse sæt særligt værdifulde i tidsfølsomme forskningsmiljøer, hvor både hastighed og datavaluta er kritiske faktorer.
Integreret SwiftArrayStudio Løsningsteknologi
Disse sæt er bygget op omkring SwiftArrayStudio Solution-teknologiplatformen og repræsenterer en omfattende tilgang til array-behandling, der integrerer hardware, software og reagenskomponenter i et samlet system. SwiftArrayStudio-løsningen udgør det teknologiske fundament, der muliggør SwiftArray-systemets™ overlegne ydeevneegenskaber Axiom™ og sikrer problemfri integration mellem alle komponenter i arbejdsgangen. Denne integrerede tilgang eliminerer kompatibilitetsbekymringer og optimerer systemets ydeevne på tværs af alle processeringstrin.
Specialiseret kompatibilitet med Custom Axiom SwiftArrays
Axiom™ SwiftArray-sættene™ er specifikt udviklet til brug med specialtilpassede Axiom SwiftArrays, hvilket sikrer optimal ydeevne, når de kombineres med disse specialiserede arrayformater. Denne målrettede kompatibilitet betyder, at forskere, der anvender specialdesignede arrays, kan opnå maksimal effektivitet og pålidelighed i deres prøvebehandlingsarbejdsgange. Sættenes formulering tager højde for de unikke krav til specialkonfigurationer af arrays og leverer de præcise reagenssammensætninger, der er nødvendige for at understøtte disse specialiserede anvendelser.
Optimerede reagenssystemer til højtydende behandling
Hvert Axiom™ SwiftArray-kit™ indeholder omhyggeligt optimerede reagenser og buffere, der er specielt formuleret til brug med AppliedBiosystems SwiftArrayStudio-instrumentet og Axiom™ SwiftArray-assays™ . Disse reagenssystemer er designet til at understøtte effektiv, højtydende array-behandling gennem strømlinede arbejdsgange, der konsekvent leverer pålidelige resultater. Optimeringen gælder både for standardlaboratorieindstillinger og miljøer med højere gennemstrømning, hvilket sikrer, at ydeevnen forbliver ensartet uanset krav til behandlingsvolumen.
Fleksible konfigurationsmuligheder for forskellige gennemstrømningskrav
Sættene fås i flere formater, herunder 1x og 2x muligheder, hvilket gør det muligt for laboratorier at vælge den passende skala, der matcher deres specifikke gennemstrømningsbehov. Derudover findes der valgfrie versioner uden wash-inklusivitet for at give yderligere fleksibilitet i workflow-styringsprocedurer. Denne fleksibilitet i kitkonfigurationer gør det muligt for laboratorier at optimere deres lagerstyring, samtidig med at de sikrer, at deres valgte format præcist stemmer overens med deres driftsbehov og behandlingsmængder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Reagens-kit
Array Genotypebestemmelse
Antal arrays 1 array
Format 96-brønds plade, Format 96
Arter ADN
Antal prøver 1x96F
Mængde 96 Reaktioner
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.