Få mere at vide
Applied Biosystems™ Axiom™ PharmacoPro™ SwiftArray™ Kit
Beskrivelse
Axiom PharmacoPro SwiftArray Kit leverer en komplet mikroarray-løsning til farmakogenomisk forskning, inklusive alle nødvendige arrayplader, reagenser, kontroller og forbrugsvarer til at behandle op til 94 prøver og 2 kontroller i en enkelt kørsel. Designet til translationel og præklinisk forskning hjælper dette kit forskere med at undersøge, hvordan genetisk variation påvirker lægemiddelrespons og stofskifte.
PharmacoPro-sættet muliggør omfattende screening af centrale genetiske varianter relevante for ADME (absorption, distribution, metabolisme og udskillelse) ved hjælp af en højhastigheds mikroarray-arbejdsgang, der er kompatibel med automatiseret instrumentering.
Funktioner i Axiom PharmacoPro Array inkluderer:
- 4.627 markører i 1.191 gener med kendt farmakogenomisk værdi, herunder fase I og fase II enzymer, regulatoriske/modificerende gener, lægemiddelmålgener og fase III/transportergener
- Genotypning af højt prædiktive markører i gener, herunder GSTM1, CYP1A2, CYP2D6, CYP2B6, CYP2A6, SULT1A1, CYP2C19 og CYP2C9, som er i stærkt homologe regioner
- CNV-analyse for kopi-tal-tilstande fra nul til tre plus for vigtige ADME-gener
- Stjerneallelen og translation for nøglegener
Array-indhold
PharmacoPro-løsningen screener bredt for farmakogenomiske risikofaktorer til forskning og udnytter indhold nøje udvalgt fra førende globale konsortier (se figur nedenfor).
- Kerneindhold af funktionelt farmakogenomisk indhold, herunder markører fra retningslinjerne fra Clinical Pharmacogenomics Implementation Consortium (CPIC)
- Pharmacogenomics Knowledgebase (PharmGKB) markører i meget vigtige farmakogener (VIP)
- PharmGKB-markører med kliniske annotationer
- PharmaADME kernemarkører
- Næsten alle markører fra DMET Plus Solution (1.936 genetiske varianter fordelt på 231 relevante gener)
- Humane leukocytantigen (HLA)-markører forbundet med lægemiddelreaktioner
- Markører for dræbercelle-immunoglobulinlignende receptorer (KIR), identifikation af menneskelig slægt samt prøveidentifikation og sporing
- Farmakogenetik/ADME-markører i gener målrettet europæiske populationer hentet fra UK Biobank Axiom Array
Kontinuitet i indholdet for kohortestudier og kliniske forsøg
Lægemiddeludviklingsforskning og kliniske forsøg udføres typisk over flere år. Disse langsigtede indsatser kræver en platform, der kan garantere 100% af det specifikke array-indhold over flere år i hele initiativets tidslinje. I modsætning til perlebaserede teknologier, der oplever batch-til-batch variation og single nucleotide polymorphism (SNP) dropouts ved hver produktionsbatch, garanterer fotolitografi-fremstillingsteknologien i PharmacoPro-arrayet 100% nøjagtighed og sikrer, at alle markører er til stede på hver produktionsbatch så længe som nødvendigt, hvilket adresserer en væsentlig bekymring for sådanne langsigtede indsatser.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Menneskelig mikroarray-genotypning |
| Array | Genotypebestemmelse, DNA, Kopinummer |
| Antal arrays | 1 array |
| Format | 96-array Plade |
| Arter | ADN |
| Antal prøver | 1x96F |
| Mængde | 96 Reaktioner |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.