Få mere at vide
Applied Biosystems™ Axiom™ PangenomePro™ SwiftArray-sæt™
Beskrivelse
Axiom PangenomePro Array kan prale af den største dækning af etnisk diversitet inden for Axiom-porteføljen og muliggør mål-SNP-identifikation, kopinummerdetektion og variantanalyse samt HLA-typning i en omkostningseffektiv assay med plug and play-dataanalyse. Den leverer etnisk mangfoldig, genomdækkende dækning i et højkapacitets 96-array pladeformat, designet til at understøtte helgenomimputation på tværs af globale populationer og hjælpe forskere med at opbygge mere repræsentative genomiske datasæt. Arrayet kan fungere som et kerneforskningsværktøj for human genomics-workflows, herunder GWAS, folkesundhedsinitiativer, polygene risikoscorer, farmakogenomik og lægemiddelopdagelse.
Funktioner i Axiom PangenomePro Array inkluderer:
- Markørudvælgelse, der understreger bred imputationskraft på tværs af europæiske, afrikanske, blandede amerikanske, østasiatiske og sydasiatiske populationer
- Helgenomanalyse fra så lidt som 100 ng genomisk DNA med støtte til mål-SNP-identifikation, CNV-analyse, HLA- og blodtypemåling samt 'plug and play' dataanalyseworkflows
- GWAS-imputationsmodul (~850.000 markører) på tværs af forfædres populationer
- Evidensbaserede kliniske/forskningsmarkører, der inkluderer referencer til offentlige ressourcer såsom ACMG 73, ClinVar, NHGRI-GWAS katalog
- Dækning af farmakogenomik tilpasset retningslinjer og vidensbaserede citater (f.eks. CPIC, PharmGKB, PharmaADME)
- CNV-analyse for faste regioner og de novo-opdagelse på tværs af genomet
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Menneskelig mikroarray-genotypning |
| Array | Genotypebestemmelse, DNA, Kopinummer |
| Antal arrays | 2 x 96 arrays |
| Format | 96-array Plade |
| Arter | ADN |
| Antal prøver | 2x96F |
| Mængde | 192 Reaktioner |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.