Få mere at vide
Applied Biosystems™ Axiom™ PangenomePro™ SwiftArray-sæt™
Artikelnummer. 31782802 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Antal prøver:
1x96F
2x96F
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal prøver
31782802 1x96F
31783275 2x96F
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31782802 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 952643
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
PangenomePro leverer omfattende, populationsdivers genomdækkende dækning i et højkapacitetsformat. PangenomePro er designet til inkluderende GWAS- og imputationsstudier og hjælper forskere med at generere mere repræsentative genetiske indsigter på tværs af globale befolkninger.
Axiom PangenomePro Array kan prale af den største dækning af etnisk diversitet inden for Axiom-porteføljen og muliggør mål-SNP-identifikation, kopinummerdetektion og variantanalyse samt HLA-typning i en omkostningseffektiv assay med plug and play-dataanalyse. Den leverer etnisk mangfoldig, genomdækkende dækning i et højkapacitets 96-array pladeformat, designet til at understøtte helgenomimputation på tværs af globale populationer og hjælpe forskere med at opbygge mere repræsentative genomiske datasæt. Arrayet kan fungere som et kerneforskningsværktøj for human genomics-workflows, herunder GWAS, folkesundhedsinitiativer, polygene risikoscorer, farmakogenomik og lægemiddelopdagelse.
Funktioner i Axiom PangenomePro Array inkluderer:
  • Markørudvælgelse, der understreger bred imputationskraft på tværs af europæiske, afrikanske, blandede amerikanske, østasiatiske og sydasiatiske populationer
  • Helgenomanalyse fra så lidt som 100 ng genomisk DNA med støtte til mål-SNP-identifikation, CNV-analyse, HLA- og blodtypemåling samt 'plug and play' dataanalyseworkflows
  • GWAS-imputationsmodul (~850.000 markører) på tværs af forfædres populationer
  • Evidensbaserede kliniske/forskningsmarkører, der inkluderer referencer til offentlige ressourcer såsom ACMG 73, ClinVar, NHGRI-GWAS katalog
  • Dækning af farmakogenomik tilpasset retningslinjer og vidensbaserede citater (f.eks. CPIC, PharmGKB, PharmaADME)
  • CNV-analyse for faste regioner og de novo-opdagelse på tværs af genomet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Menneskelig mikroarray-genotypning
Array Genotypebestemmelse, DNA, Kopinummer
Antal arrays 1 array
Format 96-array Plade
Arter ADN
Antal prøver 1x96F
Mængde 96 Reaktioner
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.