Få mere at vide
uvex aXess One Active Bluetooth™ Øreværn, foldbar
Artikelnummer. 17717559 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Bluetooth-aktiverede høreværn; Stil: Over-the-head
Artikelnummer.
17717559 Bluetooth-aktiverede høreværn; Stil: Over-the-head
1 options
Artikelnummer. 17717559 Leverandør uvex Leverandørnr. 2640001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1210.00 DKK
    1164.68 DKK / Pakke med 1
    Spare 45.32 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Understøtter aXess One Active høreværn Bluetooth™ 5.2 med Real Active Listening (RAL). De inkluderer tre mikrofoner: to surround (for pålidelig transmission af omgivende støj) og en stemme (for optimal talekvalitet). IP54 vand- og støvbeskyttet. De omfatter en USB Type-C ladestik.
  • Produkttype: Foldning Bluetooth™ Øreværn
  • Høreværn: SNR 31 dB, NRR: 23 dB, CSA: Klasse A, SLC 80 : 27 dB
  • Bluetooth standard: 5.2 (RAL, understøtter profilerne A2DP, AVRCP, HSP og HFP)
  • Mikrofoner: 3 (2 x surround, 1 x stemme)
  • Opladningsstik: USB Type-C
  • Lydstik: Jack-stik (3,5 mm)
  • Materiale: ABS (kopper), PE (kopskum), rustfrit stål/PVC/hukommelsesskum (pandebånd), PVC/hukommelsesskum (puder)
  • Driftsspænding: 5 V
  • Strømindgang: 5 V, 1 A
  • Batteritype: Lithium Polymer (3,7 V, 750 mA)
  • Batteritid: 2,5 timer. (Opladning), 50 timer. (Operation)
  • Standarder: EN 352-1, PPE Kat.: 3
  • Til brug med: 17787539 (mikrofoncover), 17220452 (hygiejnesæt), 17210311 (komfortpuder)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance PPE Kat.: 3
Pude materiale PE Memory Foam
CSA Z94.2 Klasse A
Pude farve Sort
Til brug med (udstyr) 17787539 (mikrofoncover), 17220452 (hygiejnesæt), 17210311 (kølepuder)
Materiale til pandebånd Rustfrit stål
Pandebåndspude PE Memory Foam
Til brug med (applikation) Høreværn/kommunikationsenhed
Høj synlighed Nej
Noise Reduction Rating (NRR) 23 dB (SNR: 31 dB)
Med ledning Nej
Produkttype Øreværn
Engangs Genanvendelig
Metal påviselig Ja
Pandebånd farve Sort
Dielektrisk Nej
Stil Over-hovedet
Sammenfoldelig Ja
Batteritype Lithium polymer
Batterilevetid 50 hr.
Spænding 5 V
Porttype 3,5 mm donkraft
EN 352.2002 EN 352-1
Stiktype USB C