Få mere at vide
AX20017, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486278
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16486278 10 mg
16453456 25 mg
16448867 5 mg
16432407 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16486278 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14987
MedChemExpress AX20017 is a small-molecule protein kinase G (PknG) inhibitor with an IC50 of 0.39 μM.
AX20017 is a small-molecule protein kinase G (PknG) inhibitor with an IC50 of 0.39 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AX20017
Fysisk form Solid
CAS 329221-38-7
Farve White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H16N2O2S
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : 130 mg/mL (491.79 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(N)C1=C(NC(C2CC2)=O)SC3=C1CCCC3
Molekylvægt (g/mol) 264.34
Formel vægt 264.34
Procent renhed 99.88%