Få mere at vide
AWZ1066S, MedChemExpress
Beskrivelse
AWZ1066S is a highly specific anti-Wolbachia drug candidate for a short-course treatment of filariasis, with an EC50 of 2.5 nM in cell assay.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AWZ1066S |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 2239272-16-1 |
| Farve | White |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H19F3N6O |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 125 mg/mL (309.11 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | C[C@@H](COCC1)N1C2=NC3=C(C=CC=N3)C(NCC4=CC=CN=C4C(F)(F)F)=N2 |
| Vis mere |