Få mere at vide
SI Analytics™ AVS™ 470 Basic Unit for TC Sensing
Artikelnummer. 10769064 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
205 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
10769064 205 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10769064 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285415708
Forventet forsendelse: 09-12-2026
SI Analytics™ AVS™ 470 Basic Unit for TC Sensing er en viskositetsmåler, der tillader suge- og trykmålinger helt uafhængigt af en PC.
  • Uafhængighed og fleksibilitet
  • Giver dig mulighed for at opsætte en målestation, der opfylder de højeste krav selv under vanskelige forhold, fx til at overvåge produktionen eller kontrollere kvaliteten i polymer- og mineralolieindustrien
  • Indeholder næsten alt hvad du behøver for at tage præcise og reproducerbare målinger
  • Alle almindelige typer viskositetsberegning er allerede integreret i enheden, et lille PS2-tastatur er alt hvad du behøver for at indtaste yderligere data
  • En seriel printer kan bruges til bekvemt at dokumentere dine måleresultater
  • Elektriske forbindelser: cirkulært stik med bajonetlås til viskosimeter, cirkulært stik med bajonetlås til viskosimeter, 4-polet DIN-stik til TC-viskosimeter, 4-polet cirkulært stik til kapacitiv sensor, 7-polet cirkulært stik til AVS™ 26, med bajonetlås
  • RS-232-C: 9-bens interface til seriel printer
  • Indeholder en ViscoPump III-model til TC-sensing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Viskositetsområde Tryk: 0,35 til 1800 cSt; Sugning: 0,35 til 5000 cSt
Inkluderer LC-display
Materiale Stål aluminiumshus
Højde (metrisk) 205 mm
Længde (metrisk) 320 mm
Bredde (metrisk) 255 mm
Nøjagtighed ±0,01 %
Temperaturområde (metrisk) 10°C til 40°C
Spænding 90 til 240 V