missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Avridine, TRC

Artikelnummer. 30337666
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30337666 50 mg
30346081 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30337666 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA79469550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Avridine
CAS 35607-20-6
Molekylær formel C43 H90 N2 O2
Mængde 50 mg
Synonym 2,2'-[[3-(Dioctadecylamino)propyl]imino]bisethanol, CP 20961, CP-20961, N,N-Dioctadecyl-N',N'-bis(2-hydroxyethyl)-1,3-diaminopropane, N,N-Dioctadecyl-N',N'-bis(2-hydroxyethyl)propanediamine
InChI formel InChI=1S/C43H90N2O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-36-44(38-35-39-45(40-42-46)41-43-47)37-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h46-47H,3-43H2,1-2H3
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCN(CCCCCCCCCCCCCCCCCC)CCCN(CCO)CCO
IUPAC navn 2-[3-(dioctadecylamino)propyl-(2-hydroxyethyl)amino]ethanol
Molekylvægt (g/mol) 667.187
Formel vægt 666.7
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.