Få mere at vide
Avosentan, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486358
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16486358 10 mg
16478947 5 mg
16422477 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16486358 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15195
MedChemExpress Avosentan(Ro 67-0565; SPP-301) is a potent, selective endothelin receptor(ETA receptor) antagonist.
Avosentan(Ro 67-0565
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Avosentan
CAS 290815-26-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H21N5O5S
Mængde 10 mg
Synonym Ro 67-0565 SPP-301
Opløselighedsinformation DMSO : 6.67 mg/mL (13.91 mM; Need ultrasonic)
SMIL COC1=C(OC(C(NS(C2=NC=C(C=C2)C)(=O)=O)=NC(C3=CC=NC=C3)=N4)=C4OC)C=CC=C1
Molekylvægt (g/mol) 479.51
Formel vægt 479.51
Procent renhed 98.54%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation