Få mere at vide
Avobenzone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Avobenzone |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H22O3/c1-20(2,3)16-9-5-14(6-10-16)18(21)13-19(22)15-7-11-17(23-4)12-8-15/h5-12H,13H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 310.1569 |
| Procent renhed | >95% |