Få mere at vide
Avobenzone, Mikromol
Artikelnummer. 30461582
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30461582 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30461582 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0902.00
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Avobenzone, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Avobenzone
CAS 70356-09-1
Analyt- eller komponentnavne Avobenzone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H22 O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-3-(4-methoxyphenyl)-1,3-propanedione, 1-(4-Methoxyphenyl)-3-(4-tert-butylphenyl)propane-1,3-dione, 1-(4-tert-Butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)propan-1,3-dione, 1-(4-tert-Butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)propane-1,3-dione, 1-(4-tert-Butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)propane-1,3-dione, 1-(4'-tert-Butylphenyl)-3-(4'-methoxyphenyl)propane-1,3-dione, 4-(1,1-Dimethylethyl)-4'-methoxydibenzoylmethane, 4-Methoxy-4'-tert-butyldibenzoylmethane, 4-tert-Butyl-4'-methoxydibenzoylmethane, Avobenzone, Butylmethoxydibenzoylmethane, Escalol 517, Eusolex 9020, NeoHeliopan 357, Parsol 1789, Parsol A, Parsol RTM 1789, Photoplex, Solarom BMBM, Uvinul BMBM
InChI formel InChI=1S/C20H22O3/c1-20(2,3)16-9-5-14(6-10-16)18(21)13-19(22)15-7-11-17(23-4)12-8-15/h5-12H,13H2,1-4H3
Løsningstype Neat
SMIL COc1ccc(cc1)C(=O)CC(=O)c2ccc(cc2)C(C)(C)C
IUPAC navn 1-(4-tert-butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)propane-1,3-dione
Molekylvægt (g/mol) 310.39
Mængde 500 mg
Formel vægt 310.1569 g/mol