Få mere at vide
Avobenzone, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Avobenzone |
| CAS | 70356-09-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Avobenzone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H22 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-3-(4-methoxyphenyl)-1,3-propanedione, 1-(4-Methoxyphenyl)-3-(4-tert-butylphenyl)propane-1,3-dione, 1-(4-tert-Butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)propan-1,3-dione, 1-(4-tert-Butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)propane-1,3-dione, 1-(4-tert-Butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)propane-1,3-dione, 1-(4'-tert-Butylphenyl)-3-(4'-methoxyphenyl)propane-1,3-dione, 4-(1,1-Dimethylethyl)-4'-methoxydibenzoylmethane, 4-Methoxy-4'-tert-butyldibenzoylmethane, 4-tert-Butyl-4'-methoxydibenzoylmethane, Avobenzone, Butylmethoxydibenzoylmethane, Escalol 517, Eusolex 9020, NeoHeliopan 357, Parsol 1789, Parsol A, Parsol RTM 1789, Photoplex, Solarom BMBM, Uvinul BMBM |
| InChI formel | InChI=1S/C20H22O3/c1-20(2,3)16-9-5-14(6-10-16)18(21)13-19(22)15-7-11-17(23-4)12-8-15/h5-12H,13H2,1-4H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | COc1ccc(cc1)C(=O)CC(=O)c2ccc(cc2)C(C)(C)C |
| Vis mere |