missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Avizafone Dihydrobromide, TRC

Artikelnummer. 30345292
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30345292 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30345292 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA79468550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Avizafone Dihydrobromide
CAS 60067-15-4
Molekylær formel C22H29Br2ClN4O3
Mængde 50 mg
Synonym L-Lysyl-N-(2-benzoyl-4-chlorophenyl)-N-methyl-glycinamide Dihydrobromide, Prodiazepam Dihydrobromide, Ro 03-7355/000 Dihydrobromide
InChI formel InChI=1S/C22H27ClN4O3.2BrH/c1-27(20(28)14-26-22(30)18(25)9-5-6-12-24)19-11-10-16(23)13-17(19)21(29)15-7-3-2-4-8-15;;/h2-4,7-8,10-11,13,18H,5-6,9,12,14,24-25H2,1H3,(H,26,30);2*1H/t18-;;/m0../s1
SMIL ClC1=CC(C(C2=CC=CC=C2)=O)=C(N(C(CNC([C@@H](N)CCCCN)=O)=O)C)C=C1.Br.Br
IUPAC navn (S)-2,6-diamino-N-(2-((2-benzoyl-4-chlorophenyl)(methyl)amino)-2-oxoethyl)hexanamide
Molekylvægt (g/mol) 592.76
Formel vægt 590.03
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.