Få mere at vide
Avilamycin (~80%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Avilamycin |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C61H88Cl2O32/c1-21(2)53(70)87-49-45-32(92-61(93-45)52-51(78-20-79-52)60(72,27(8)64)28(9)91-61)19-77-56(49)89-57-48(76-14)39(68)44(31(83-57)18-73-11)88-55-40(69)47(43(74-12)24(5)82-55)85-34-17-58(10)50(26(7)81-34)94-59(95-58)16-30(66)42(25(6)90-59)84-33-15-29(65)41(23(4)80-33)86-54(71)35-22(3)36(62)38(67)37(63)46(35)75-13/h21,23-26,28-34,39-45,47-52,55-57,65-69,72H,15-20H2,1-14H3/t23-,24-,25-,26-,28-,29-,30-,31-,32+,33+,34+,39+,40-,41-,42-,43+,44-,45?,47-,48+,49-,50-,51-,52-,55+,56+,57+,58-,59?,60+,61-/m1/s1 |
| Formel vægt | 1402.46 |