Få mere at vide
Thermo Scientific™ Avidinprotein, HRP
Artikelnummer. 11885845 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
2 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
2mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11885845 5 mg 5mg
11846814 2 mg 2mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11885845 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 29994
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3410.00 DKK
    2728.00 DKK / 5mg
    Spare 682.00 DKK
    20% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Thermo Scientific™ Pierce Avidin and Conjugates include purified avidin protein from hen egg whites, plus avidin-HRP, avidin-AP and other conjugated forms for use in biotin-based detection methods.
Thermo Scientific™ Pierce Avidin and Conjugates include purified avidin protein from hen egg whites, plus avidin-HRP, avidin-AP and other conjugated forms for use in biotin-based detection methods.
Avidin fra kyllingeæggehvider er et glykoprotein, der effektivt binder biotin, et mærke, der ofte bruges til at mærke antistoffer og andre prober til immundetektionsmetoder. Ren avidin er en nøglekomponent i visse immunhistokemi (IHC) metoder. Alkalisk fosfatase (AP ) og peberrodsperoxidase (HRP) konjugater af avidin er nyttige til Western blotting eller ELISA påvisning med passende enzymsubstrater.
Højdepunkter:
  • Native avidin– glykoprotein fra kyllingeæggehvider, 67 kDa, pI er lig med 10
  • Opløselig– glycosylering og isoelektrisk punkt gør avidin mere opløseligt end streptavidin
  • Overkommelig– betydeligt billigere end rekombinant streptavidin
  • ABC-farvning– avidin foretrækkes normalt frem for streptavidin til avidin-biotin kompleks (ABC) farvningsmetoder i immunhistokemi (IHC)
  • Rent protein og konjugater– vælg ren, ukonjugeret avidin til brug i ABC-farvning eller peroxidase eller alkaliske fosfataseformer til membran- og pladebaserede analyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved -20 °C. Sendes ved omgivelsestemperatur.
Specificitet Biotin
Enzym HRP (peberrodsperoxidase)
Form Fast stof
Til brug med (applikation) Western Blotting, ELISA immunhistokemi, ELISA, Immunohistochemistry
Produktlinje Pierce
Etiket eller farvestof HRP (peberrodsperoxidase)
Målmolekyle Biotin