Få mere at vide
Invitrogen™ Avidinprotein, HRP
Artikelnummer. 11846814 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
2 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
2mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11846814 2 mg 2mg
11885845 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11846814 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 21123
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1896.00 DKK
    1516.80 DKK / 2mg
    Spare 379.20 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Avidin fra kyllingeæggehvider er et glykoprotein, der effektivt binder biotin, et mærke, der ofte bruges til at mærke antistoffer og andre prober til immundetektionsmetoder. Dette protein indeholder fire identiske underenheder med en kombineret molekylvægt på 67.000 til 68.000 dalton. Hver underenhed binder ét molekyle biotin, og undersøgelser har vist, at tryptofan og lysin er involveret i bindingsstedet for biotin. Sekvenseringen af underenheden indikerer, at den består af 128 aminosyrer. Avidin har et isoelektrisk punkt på 10-10,5 og er meget opløseligt i vand og saltopløsninger. Avidin er stabilt over en lang række pH-værdier og temperaturer. Omfattende kemisk modifikation har ringe effekt på aktiviteten af avidin, hvilket gør det nyttigt til påvisning og proteinoprensning. Ren avidin er en nøglekomponent i visse immunhistokemi (IHC) metoder. Alkalisk fosfatase (AP ) og peberrodsperoxidase (HRP) konjugater af avidin er nyttige til Western blotting eller ELISA påvisning med passende enzymsubstrater.
Krydsreaktivitet: Bakterier, mærkeformulering
:
2 mg oprenset protein (6,4 mg/ml) i PBS og intet konserveringsmiddel; pH 6,8 molært forhold af aktivt konjugat: 1 mol HRP/mol Avidin Avidin specifik aktivitet: 8 ug biotinbundet/mg proteinperoxidaseaktivitet: 182 enheder/mg protein; en enhed er defineret som mængden af protein, der kræves for at danne 1,0 umol purpurogallin fra pyrogallin på 20 sekunder ved 20 °C i følgende opløsning: 8 mM hydrogenperoxid, 14 mM kaliumphosphat, 0,5% pyrogallol, pH 6,0. Produkt # 21123 anbefales til brug i ELISA , FACS , Immunhistokemi og Western blot-applikationer. Restaurering og opbevaring: opbevares ved 4 °C indtil åbning. Gendan med 0,4 ml destilleret vand eller buffer efter eget valg. For langtidsopbevaring, frys ufortyndet produkt i små portioner. Undgå gentagen frysning og optøning. Bemærk: Brug ikke natriumazid med dette produkt, da det er en hæmmer af peberrodsperoxidase. Dette produkt er blevet overfyldt til 2,2 mg for at sikre total genvinding af det angivne materiale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 2 mg
Målmolekyle Biotin
Indhold og opbevaring Opbevares ved -20 °C. Sendes ved omgivelsestemperatur.
Specificitet Biotin
Enzym HRP (peberrodsperoxidase)
Form Fast stof
Til brug med (applikation) Western Blotting, ELISA immunhistokemi
Substrater Avidin
Etiket eller farvestof HRP (peberrodsperoxidase)