Få mere at vide
Invitrogen™ Avidin, NeutrAvidin™ Biotin-bindende protein
Artikelnummer. 11544037
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11544037 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 11544037 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A2666
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
avidin, NeutrAvidin™ biotinbindende protein
Our NeutrAvidin™ biotin-binding protein- a form of avidin that has been processed to remove carbohydrate and to lower its isoelectric point - can substantially decrease background due to nonspecific binding. The method used to deglycosylate the avidin retains its specific binding.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konjugeret Ukonjugeret
Mængde 5 mg
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C).
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje NeutrAvidin