Få mere at vide
Invitrogen™ Avidin, FITC-konjugat
Artikelnummer. 11554137
Skift visning
Emballage:
1 hver
Pakningsstørrelse:
5mg
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Emballage Pakningsstørrelse
11554137 1 hver 5mg
10009232 - Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11554137 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A821
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Avidin, FITC-konjugat
Vores avidin, fluoresceinkonjugat, har excitations- og emissionsmaksimum ∼494/518. Avidin er et glykosyleret biotinbindende protein, der har et grundlæggende isoelektrisk punkt og anvendes bredt til at detektere biotinylerede prober.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konjugeret FITC (fluorescein)
Mængde 5 mg
Emballage 1 hver
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys.
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produkttype Avidin
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.