Få mere at vide
Invitrogen™ Avidin, Æggehvide
Artikelnummer. p-7075641
Mængde:
5 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
5mg
Artikelnummer. 11554037
Brand: Invitrogen™ A2667
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Avidin, æggehvide, 5 mg
Avidin fra æggehvide er et glycosyleret biotinbindende protein, der har et grundlæggende isoelektrisk punkt og er meget brugt til at påvise biotinylerede prober.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konjugeret Ukonjugeret
Mængde 5 mg
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C).