Få mere at vide
Invitrogen™ Avidin, Æggehvide
Beskrivelse
Avidin fra æggehvide er et glykosyleret biotinbindende protein, der har et grundlæggende isoelektrisk punkt og anvendes bredt til at detektere biotinylerede prober.
Tekniske data
Tekniske data
| Konjugeret | Ukonjugeret |
| Mængde | 100 mg |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C). |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.