Få mere at vide
Invitrogen™ Avidin, Æggehvide
Description
Avidin fra æggehvide er et glycosyleret biotinbindende protein, der har et grundlæggende isoelektrisk punkt og er meget brugt til at påvise biotinylerede prober.
Specifications
Specifications
| Konjugeret | Ukonjugeret |
| Mængde | 5 mg |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C). |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |