Få mere at vide
Invitrogen™ Avidin
Beskrivelse
Reactivity: Avidin reacts with biotin.
Tekniske data
Tekniske data
| Konjugeret | Ukonjugeret |
| Mængde | 10 mg |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i køleskab (2 –8 °C). |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Form | Lyofiliseret, frysetørret |