Få mere at vide
Avibactam Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Avibactam sodium salt |
| Analyt- eller komponentnavne | Avibactam sodium salt |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11N3O6S.Na/c8-6(11)5-2-1-4-3-9(5)7(12)10(4)16-17(13,14)15;/h4-5H,1-3H2,(H2,8,11)(H,13,14,15);/q;+1/p-1/t4-,5+;/m1./s1 |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mængde | 5 mg |
| Formel vægt | 287.0188 |
| Procent renhed | >95% |